Kluczowe dokumenty
SAB1410395
Sigma-Aldrich
Anti-CARD8 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CARDINAL, DACAR, DKFZp779L0366, Dakar, FLJ18119, FLJ18121, KIAA0955, MGC57162, NDPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CARD8(22900)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the caspase recruitment domain (CARD)-containing family of proteins, which are involved in pathways leading to activation of caspases or nuclear factor kappa-B (NFKB). This protein may be a component of the inflammasome, a protein complex that plays a role in the activation of proinflammatory caspases. It is thought that this protein acts as an adaptor molecule that negatively regulates NFKB activation, CASP1-dependent IL1B secretion, and apoptosis. Polymorphisms in this gene may be associated with a susceptibility to rheumatoid arthritis. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
CARD8 (AAH56891.1, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKKECPEKSSSSEEELPRRDSGSSRNIDASKLIRLQGSRKLLVDNSIRELQYTKTGIFFQAEACVTNDTVYRELPCVSETLCDISHFFQEDDETEAEPLLFRAVPECQLSGGDIPSVSEEQESSEGQDSGDICSEENQIVSSYASKVCFEIEEDYKNRQFLGPEGNVDVELIDKSTNRYSVWFPTAGWYLWSATGLGFLVRDEVTVTIAFGSWSQHLALDLQHHEQWLVGGPLFDVTAEPEEAVAEIHLPHSISLQAGEVDVSWFLVAHFKNEGMVLEHPARVEPFYAVLESPSFSLMGILLRIASGTRLSIPITSNTLIYYHPHPEDIKFHLYLVPSDALLTKAIDDEEDRFHGVRLQTSPPMEPLNFGSSYIVSNSANLKVMPKWISSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3