Kluczowe dokumenty
SAB1410366
Sigma-Aldrich
Anti-FANCC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FA3, FAC, FACC, FLJ14675
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 63.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FANCC(2176)
Opis ogólny
Grupa komplementacyjna niedokrwistości Fanconiego (FANC) obejmuje obecnie FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (zwaną również BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (zwaną również BRIP1), FANCL, FANCM i FANCN (zwaną również PALB2). Wcześniej zdefiniowana grupa FANCH jest taka sama jak FANCA. Niedokrwistość Fanconiego jest genetycznie heterogennym zaburzeniem recesywnym charakteryzującym się niestabilnością cytogenetyczną, nadwrażliwością na czynniki sieciujące DNA, zwiększonym pękaniem chromosomów i wadliwą naprawą DNA. Członkowie grupy komplementarnej niedokrwistości Fanconiego nie wykazują podobieństwa sekwencji; są oni powiązani ze sobą poprzez łączenie się we wspólny kompleks białek jądrowych. Ten gen koduje białko dla grupy dopełniacza C. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FANCC (NP_000127.2, 1 a.a. ~ 558 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAQDSVDLSCDYQFWMQKLSVWDQASTLETQQDTCLHVAQFQEFLRKMYEALKEMDSNTVIERFPTIGQLLAKACWNPFILAYDESQKILIWCLCCLINKEPQNSGQSKLNSWIQGVLSHILSALRFDKEVALFTQGLGYAPIDYYPGLLKNMVLSLASELRENHLNGFNTQRRMAPERVASLSRVCVPLITLTDVDPLVEALLICHGREPQEILQPEFFEAVNEAILLKKISLPMSAVVCLWLRHLPSLEKAMLHLFEKLISSERNCLRRIECFIKDSSLPQAACHPAIFRVVDEMFRCALLETDGALEIIATIQVFTQCFVEALEKASKQLRFALKTYFPYTSPSLAMVLLQDPQDIPRGHWLQTLKHISELLREAVEDQTHGSCGGPFESWFLFIHFGGWAEMVAEQLLMSAAEPPTALLWLLAFYYGPRDGRQQRAQTMVQVKAVLGHLLAMSRSSSLSAQDLQTVAGQGTDTDLRAPAQQLIRHLLLNFLLWAPGGHTIAWDVITLMAHTAEITHEIIGFLDQTLYRWNRLGIESPRSEKLARELLKELRTQV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)