Kluczowe dokumenty
SAB1410358
Sigma-Aldrich
Anti-F13A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
F13A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 83.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F13A1(2162)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę A czynnika krzepnięcia XIII. Czynnik krzepnięcia XIII jest ostatnim zymogenem aktywowanym w kaskadzie krzepnięcia krwi. Osoczowy czynnik XIII jest heterotetramerem składającym się z 2 podjednostek A i 2 podjednostek B. Podjednostki A mają funkcję katalityczną, a podjednostki B nie mają aktywności enzymatycznej i mogą służyć jako cząsteczki nośnikowe osocza. Płytkowy czynnik XIII składa się tylko z 2 podjednostek A, które są identyczne z tymi pochodzącymi z osocza. Po rozszczepieniu peptydu aktywacyjnego przez trombinę i w obecności jonów wapnia, osoczowy czynnik XIII dysocjuje swoje podjednostki B i wytwarza ten sam aktywny enzym, czynnik XIIIa, co czynnik płytkowy XIII. Enzym ten działa jako transglutaminaza, katalizując tworzenie wiązań gamma-glutamylo-epsilon-lizyny między cząsteczkami fibryny, stabilizując w ten sposób skrzep fibryny. Wiąże on również inhibitor alfa-2-plazminy lub fibronektynę z łańcuchami alfa fibryny. Niedobór czynnika XIII dzieli się na dwie kategorie: niedobór typu I, charakteryzujący się brakiem zarówno podjednostki A, jak i B; oraz niedobór typu II, charakteryzujący się brakiem samej podjednostki A. Wady te mogą skutkować dożywotnią tendencją do krwawień, wadliwym gojeniem się ran i nawykową aborcją. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
F13A1 (AAH27963.1, 1 a.a. ~ 732 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSETSRTAFGGRRAVPPNNSNAAEDDLPTVELQGVVPRGVNLQEFLNVTSVHLFKERWDTNKVDHHTDKYENNKLIVRRGQSFYVQIDFSRPYDPRRDLFRVEYVIGRYPQENKGTYIPVPIVSELQSGKWGAKIVMREDRSVRLSIQSSPKCIVGKFRMYVAVWTPYGVLRTSRNPETDTYILFNPWCEDDAVYLDNEKEREEYVLNDIGVIFYGEVNDIKTRSWSYGQFEDGILDTCLYVMDRAQMDLSGRGNPIKVSRVGSAMVNAKDDEGVLVGSWDNIYAYGVPPSAWTGSVDILLEYRSSENPVRYGQCWVFAGVFNTFLRCLGIPARIVTNYFSAHDNDANLQMDIFLEEDGNVNSKLTKDSVWNYHCWNEAWMTRPDLPVGFGGWQAVDSTPQENSDGMYRCGPASVQAIKHGHVCFQFDAPFVFAEVNSDLIYITAKKDGTHVVENVDATHIGKLIVTKQIGGDGMMDITDTYKFQEGQEEERLALETALMYGAKKPLNTEGVMKSRSNVDMDFEVENAVLGKDFKLSITFRNNSHNRYTITAYLSANITFYTGVPKAEFKKETFDVTLEPLSFKKEAVLIQAGEYMGQLLEQASLHFFVTARINETRDVLAKQKSTVLTIPEIIIKVRGTQVVGSDMTVIVEFTNPLKETLRNVWVHLDGPGVTRPMKKMFREIRPNSTVQWEEVCRPWVSGHRKLIASMSSDSLRHVYGELDVQIQRRPSM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)