Kluczowe dokumenty
SAB1410341
Sigma-Aldrich
Anti-AK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.5 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AK2(204)
Opis ogólny
Kinazy adenylanowe są zaangażowane w regulację składu nukleotydów adeninowych w komórce poprzez katalizowanie odwracalnego transferu grup fosforanowych między nukleotydami adeninowymi. U kręgowców zidentyfikowano trzy izozymy kinazy adenylanowej, a mianowicie 1, 2 i 3; ten gen koduje izozym 2. Ekspresja tych izozymów jest specyficzna dla tkanki i regulowana rozwojowo. Izozym 2 jest zlokalizowany w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej i może odgrywać rolę w apoptozie. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AK2 (NP_001616.1, 1 a.a. ~ 239 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAPSVPAAEPEYPKGIRAVLLGPPGAGKGTQAPRLAENFCVCHLATGDMLRAMVASGSELGKKLKATMDAGKLVSDEMVVELIEKNLETPLCKNGFLLDGFPRTVRQAEMLDDLMEKRKEKLDSVIEFSIPDSLLIRRITGRLIHPKSGRSYHEEFNPPKEPMKDDITGEPLIRRSDDNEKALKIRLQAYHTQTTPLIEYYRKRGIHSAIDASQTPDVVFASILAAFSKATCKDLVMFI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)