Kluczowe dokumenty
SAB1410335
Sigma-Aldrich
Anti-EMX2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMX2(2018)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny zawierający homeobox, który jest homologiem genu "pustych spiracli" u Drosophila. Badania nad tym genem u ludzi koncentrowały się na jego ekspresji w trzech tkankach: telencefalonie grzbietowym, neuroepitelium węchowym i układzie moczowo-płciowym. Ulega on ekspresji w telencefalonie grzbietowym podczas rozwoju w niskim gradiencie rostralno-bocznym do wysokiego gradientu ogonowo-przyśrodkowego i jest proponowany do modelowania kory nowej w określone obszary funkcjonalne. Ulega również ekspresji w embrionalnych i dorosłych neuroepiteliach węchowych, gdzie kompleksuje się z eukariotycznym czynnikiem inicjacji translacji 4E (eIF4E) i prawdopodobnie reguluje transport lub translację mRNA. W rozwijającym się układzie moczowo-płciowym ulega ekspresji w tkankach nabłonkowych i jest negatywnie regulowana przez HOXA10. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne białka
Immunogen
EMX2 (NP_004089.1, 1 a.a. ~ 252 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MFQPAPKRCFTIESLVAKDSPLPASRSEDPIRPAALSYANSSPINPFLNGFHSAAAAAGRGVYSNPDLVFAEAVSHPPNPAVPVHPVPPPHALAAHPLPSSHSPHPLFASQQRDPSTFYPWLIHRYRYLGHRFQGNDTSPESFLLHNALARKPKRIRTAFSPSQLLRLEHAFEKNHYVGAERKQLAHSLSLTETQVKVWFQNRRTKFKRQKLEEEGSDSQQKGTHHINRWRIATKQASPEEIDVTSDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)