Kluczowe dokumenty
SAB1410294
Sigma-Aldrich
Anti-DFFB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAD, CPAN, DFF-40, DFF2, DFF40
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DFFB(1677)
Opis ogólny
Apoptoza jest procesem śmierci komórkowej, który usuwa toksyczne i/lub bezużyteczne komórki podczas rozwoju ssaków. Procesowi apoptozy towarzyszy kurczenie się i fragmentacja komórek i jąder oraz degradacja chromosomalnego DNA na jednostki nukleosomalne. Czynnik fragmentacji DNA (DFF) jest heterodimerycznym białkiem składającym się z podjednostek 40-kD (DFFB) i 45-kD (DFFA). DFFA jest substratem dla kaspazy-3 i wyzwala fragmentację DNA podczas apoptozy. DFF ulega aktywacji, gdy DFFA jest rozszczepiany przez kaspazę-3. Rozszczepione fragmenty DFFA dysocjują od DFFB, aktywnego składnika DFF. Stwierdzono, że DFFB wyzwala zarówno fragmentację DNA, jak i kondensację chromatyny podczas apoptozy. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały znalezione dla tego genu, ale ważność biologiczna tych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DFFB (NP_004393.1, 1 a.a. ~ 338 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLQKPKSVKLRALRSPRKFGVAGRSCQEVLRKGCLRFQLPERGSRLCLYEDGTELTEDYFPSVPDNAELVLLTLGQAWQGYVSDIRRFLSAFHEPQVGLIQAAQQLLCDEQAPQRQRLLADLLHNVSQNIAAETRAEDPPWFEGLESRFQSKSGYLRYSCESRIRSYLREVSSYPSTVGAEAQEEFLRVLGSMCQRLRSMQYNGSYFDRGAKGGSRLCTPEGWFSCQGPFDMDSCLSRHSINPYSNRESRILFSTWNLDHIIEKKRTIIPTLVEAIKEQDGREVDWEYFYGLLFTSENLKLVHIVCHKKTTHKLNCDPSRIYKPQTRLKRKQPVRKRQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)