Kluczowe dokumenty
SAB1410293
Sigma-Aldrich
Anti-RNF168 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ35794
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF168(165918)
Opis ogólny
Ring finger protein 168 (RNF168) to nowa ligaza ubikwityny związana z chromatyną, kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3q29. RNF168 charakteryzuje się domeną RING (naprawdę interesujący nowy gen) i dwoma motywami oddziałującymi z ubikwityną (MIU).
Złożona odpowiedź naprawcza wywołana przez dwuniciowe pęknięcia DNA (DSB) obejmuje rekrutację kilku białek naprawczych DNA i ubikwitynację histonów typu H2A (patrz MIM 142720). RNF168 jest ligazą ubikwityny E3 o krytycznym znaczeniu dla naprawy DSB (Stewart et al., 2009 [PubMed 19203578]).
Immunogen
RNF168 (NP_689830.2, 1 a.a. ~ 571 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALPKDAIPSLSECQCGICMEILVEPVTLPCNHTLCKPCFQSTVEKASLCCPFCRRRVSSWTRYHTRRNSLVNVELWTIIQKHYPRECKLRASGQESEEVADDYQPVRLLSKPGELRREYEEEISKVAAERRASEEEENKASEEYIQRLLAEEEEEEKRQAEKRRRAMEEQLKSDEELARKLSIDINNFCEGSISASPLNSRKSDPVTPKSEKKSKNKQRNTGDIQKYLTPKSQFGSASHSEAVQEVRKDSVSKDIDSSDRKSPTGQDTEIEDMPTLSPQISLGVGEQGADSSIESPMPWLCACGAEWYHEGNVKTRPSNHGKELCVLSHERPKTRVPYSKETAVMPCGRTESGCAPTSGVTQTNGNNTGETENEESCLLISKEISKRKNQESSFEAVKDPCFSAKRRKVSPESSPDQEETEINFTQKLIDLEHLLFERHKQEEQDRLLALQLQKEVDKEQMVPNRQKGSPDEYHLRATSSPPDKVLNGQRKNPKDGNFKRQTHTKHPTPERGSRDKNRQVSLKMQLKQSVNRRKMPNSTRDHCKVSKSAHSLQPSISQKSVFQMFQRCTK
Działania biochem./fizjol.
Białko palca pierścieniowego 168 (RNF168) odgrywa istotną rolę w modyfikacji chromatyny poprzez stymulowanie ubikwitynacji histonów. Ponadto, inicjuje również odpowiedź na uszkodzenia DNA w wyniku pęknięć dwuniciowych (DSB). Mutacja w tym genie prowadzi do zespołu RIDDLE (nadwrażliwość na promieniowanie, niedobór odporności, cechy dysmorficzne i trudności w nauce).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural insights into two distinct binding modules for Lys63-linked polyubiquitin chains in RNF168.
Takahashi TS, et al.
Nature Communications, 9(1), 170-170 (2018)
RNF168, a new RING finger, MIU-containing protein that modifies chromatin by ubiquitination of histones H2A and H2AX
Pinato S, et al.
BMC Molecular Biology, 10(1), 55-55 (2009)
Carsten Doil et al.
Cell, 136(3), 435-446 (2009-02-11)
DNA double-strand breaks (DSBs) not only interrupt the genetic information, but also disrupt the chromatin structure, and both impairments require repair mechanisms to ensure genome integrity. We showed previously that RNF8-mediated chromatin ubiquitylation protects genome integrity by promoting the accumulation