Merck
SAB1410224
Sigma-Aldrich
Anti-COL9A3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 63.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL9A3(1299)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia. (provided by RefSeq)
Immunogen
COL9A3 (NP_001844.3, 1 a.a. ~ 684 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGPRACAPLLLLLLLGELLAAAGAQRVGLPGPPGPPGPPGKPGQDGIDGEAGPPGLPGPPGPKGAPGKPGKPGEAGLPGLPGVDGLTGRDGPPGPKGAPGERGSLGPPGPPGLGGKGLPGPPGEAGVSGPPGGIGLRGPPGPSGLPGLPGPPGPPGPPGHPGVLPEGATDLQCPSICPPGPPGPPGMPGFKGPTGYKGEQGEVGKDGEKGDPGPPGPAGLPGSVGLQGPRGLRGLPGPLGPPGDRGPIGFRGPPGIPGAPGKAGDRGERGPEGFRGPKGDLGRPGPKGTPGVAGPSGEPGMPGKDGQNGVPGLDGQKGEAGRNGAPGEKGPNGLPGLPGRAGSKGEKGERGRAGELGEAGPSGEPGVPGDAGMPGERGEAGHRGSAGALGPQGPPGAPGVRGFQGQKGSMGDPGLPGPQGLRGDVGDRGPGGAAGPKGDQGIAGSDGLPGDKGELGPSGLVGPKGESGSRGELGPKGTQGPNGTSGVQGVPGPPGPLGLQGVPGVPGITGKPGVPGKEASEQRIRELCGGMISEQIAQLAAHLRKPLAPGSIGRPGPAGPPGPPGPPGSIGHPGARGPPGYRGPTGELGDPGPRGNQGDRGDKGAAGAGLDGPEGDQGPQGPQGVPGTSKDGQDGAPGEPGPPGDPGLPGAIGAQGTPGICDTSACQGAVLGGVGEKSGSRSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaosheng Wu et al.
Cell death & disease, 13(1), 10-10 (2021-12-22)
As an important regulator of intracellular protein degradation, the mechanism of the deubiquitinating enzyme family in tumour metastasis has received increasing attention. Our previous study revealed that USP3 promotes tumour progression and is highly expressed in gastric cancer (GC). Herein