Kluczowe dokumenty
SAB1410206
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf19 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C1orf19, sen15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Splicing tRNA jest podstawowym procesem wymaganym do wzrostu i podziału komórek. SEN15 jest podjednostką endonukleazy splicingowej tRNA, która katalizuje usuwanie intronów, pierwszy krok w splicingu tRNA (Paushkin et al., 2004 [PubMed 15109492]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
C1orf19 (NP_443197.1, 1 a.a. ~ 171 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEERGDSEPTPGCSGLGPGGVRGFGDGGAPSWAPEDAWMGTHPKYLEMMELDIGDATQVYVAFLVYLDLMESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYKLTDGFMLPDPQNISLRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)