Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410157
Sigma-Aldrich
Anti-HNRNPUL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E1B-AP5, E1BAP5, FLJ12944, HNRPUL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 90.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten koduje białko wiążące jądrowy RNA z rodziny heterogenicznych rybonukleoprotein jądrowych (hnRNP). Białko to wiąże się specyficznie z onkoproteiną adenowirusa E1B-55kDa. Może odgrywać ważną rolę w nukleocytoplazmatycznym transporcie RNA, a jego funkcja jest modulowana przez E1B-55kDa w komórkach zakażonych adenowirusem. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Znaleziono również dodatkowe warianty, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HNRNPUL1 (AAH27713.1, 1 a.a. ~ 804 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDVRRLKVNELREELQRRGLDTRGLKAELAERLQAALEAEEPDDERELDADDEPGRPGHINEEVETEGGSELEGTAQPPPPGLQPHAEPGGYSGPDGHYAMDNITRQNQFYDTQVIKQENESGYERRPLEMEQQQAYRPEMKTEMKQGAPTSFLPPEASQLKPDRQQFQSRKRPYEENRGRGYFEHREDRRGRSPQPPAEEDEDDFDDTLVAIDTYNCDLHFKVARDRSSGYPLTIEGFAYLWSGARASYGVRRGRVCFEMKINEEISVKHLPSTEPDPHVVRIGWSLDSCSTQLGEEPFSYGYGGTGKKSTNSRFENYGDKFAENDVIGCFADFECGNDVELSFTKNGKWMGIAFRIQKEALGGQALYPHVLVKNCAVEFNFGQRAEPYCSVLPGFTFIQHLPLSERIRGTVGPKSKAECEILMMVGLPAAGKTTWAIKHAASNPSKKYNILGTNAIMDKMRVMGLRRQRNYAGRWDVLIQQATQCLNRLIQIAARKKRNYILDQTNVYGSAQRRKMRPFEGFQRKAIVICPTDEDLKDRTIKRTDEEGKDVPDHAVLEMKANFTLPDVGDFLDEVLFIELQREEADKLVRQYNEEGRKAGPPPEKRFDNRGGGGFRGRGGGGGFQRYENRGPPGGNRGGFQNRGGGSGGGGNYRGGFNRSGGGGYSQNRWGNNNRDNNNSNNRGSYNRAPQQQPPPQQPPPPQPPPQQPPPPPSYSPARNPPGASTYNKNSNIPGSSANTSTPTVSSYSPPQTYPQPSYNQYQQYAQQWNQYYQNQGQWPPYYGNYDYGSYSGNTQGGTSTQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)