Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 45.5 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WDR4(10785)
General description
Immunogen
Sequence
MAGSVGLALCGQTLVVRGGSRFLATSIASSDDDSLFIYDCSAAEKKSQENKGEDAPLDQGSGAILASTFSKSGSYFALTDDSKRLILFRTKPWQCLSVRTVARRCTALTFIASEEKVLVADKSGDVYSFSVLEPHGCGRLELGHLSMLLDVAVSPDDRFILTADRDEKIRVSWAAAPHSIESFCLGHTEFVSRISVVPTQPGLLLSSSGDGTLRLWEYRSGRQLHCCHLASLQELVDPQAPQKFAASRIAFWCQENCVALLCDGTPVVYIFQLDARRQQLVYRQQLAFQHQVWDVAFEETQGLWVLQDCQEAPLVLYRPVGDQWQSVPESTVLKKVSGVLRGNWAMLEGSAGADASFSSLYKATFDNVTSYLKKKEERLQQQLEKKQRRRSPPPGPDGHAKKMRPGEATLSC
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SAB1410127-100UG | 04061831459951 |