Kluczowe dokumenty
SAB1410080
Sigma-Aldrich
Anti-CDKN2D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN2D(1032)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny inhibitorów kinazy zależnej od cyklin INK4. Wykazano, że białko to tworzy stabilny kompleks z CDK4 lub CDK6 i zapobiega aktywacji kinaz CDK, działając w ten sposób jako regulator wzrostu komórek, który kontroluje progresję cyklu komórkowego G1. Stwierdzono, że obfitość transkryptu tego genu oscyluje w sposób zależny od cyklu komórkowego, z najniższą ekspresją w połowie fazy G1 i maksymalną ekspresją w fazie S. Wykazano, że negatywna regulacja cyklu komórkowego związana z tym białkiem uczestniczy w hamowaniu proliferacji neuronów, a także spermatogenezy. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty tego genu, które kodują identyczne białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDKN2D (NP_001791.1, 1 a.a. ~ 166 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLLEEVRAGDRLSGAAARGDVQEVRRLLHRELVHPDALNRFGKTALQVMMFGSTAIALELLKQGASPNVQDTSGTSPVHDAARTGFLDTLKVLVEHGADVNVPDGTGALPIHLAVQEGHTAVVSFLAAESDLHRRDARGLTPLELALQRGAQDLVDILQGHMVAPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)