Kluczowe dokumenty
SAB1410051
Sigma-Aldrich
Anti-NAT2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AAC2, PNAT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAT2(10)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który działa zarówno w celu aktywacji, jak i dezaktywacji leków aryloaminowych i hydrazynowych oraz czynników rakotwórczych. Polimorfizmy w tym genie są odpowiedzialne za polimorfizm N-acetylacji, w którym populacje ludzkie segregują się na fenotypy szybkiego, pośredniego i wolnego acetylatora. Polimorfizmy w tym genie są również związane z częstszym występowaniem raka i toksyczności leków. Drugi gen N-acetylotransferazy aryloaminy (NAT1) znajduje się w pobliżu tego genu (NAT2). (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
NAT2 (AAH15878.1, 1 a.a. ~ 290 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDIEAYFERIGYKNSRNKLDLETLTDILEHQIRAVPFENLNMHCGQAMELGLEAIFDHIVRRNRGGWCLQVNQLLYWALTTIGFQTTMLGGYFYIPPVNKYSTGMVHLLLQVTIDGRNYIVDAGSGSSSQMWQPLELISGKDQPQVPCIFCLTEERGIWYLDQIRREQYITNKEFLNSHLLPKKKHQKIYLFTLEPQTIEDFESMNTYLQTSPTSSFITTSFCSLQTPEGVYCLVGFILTYRKFNYKDNTDLVEFKTLTEEEVEEVLKNIFKISLGRNLVPKPGDGSLTI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)