Kluczowe dokumenty
SAB1410035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1101, OSR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXSR1(9943)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Reguluje kinazy niższego rzędu w odpowiedzi na stres środowiskowy i może odgrywać rolę w regulacji cytoszkieletu aktynowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
OXSR1 (AAH08726.1, 351 a.a. ~ 450 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)