Kluczowe dokumenty
SAB1409991
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTTG1 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EAP1, HPTTG, MGC126883, MGC138276, PTTG, TUTR1
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTTG1(9232)
Opis ogólny
Kodowane białko jest homologiem białek sekuryny drożdży, które zapobiegają promowaniu przez separiny rozdziału chromatyd siostrzanych. Jest to substrat kompleksu promującego anafazę (APC), który wiąże się z separiną aż do aktywacji APC. Produkt genu ma aktywność transformującą in vitro i aktywność nowotworową in vivo, a gen ulega wysokiej ekspresji w różnych nowotworach. Produkt genu zawiera 2 motywy PXXP, które są wymagane do jego aktywności transformującej i nowotworowej, a także do stymulacji ekspresji podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów. Zawiera również pole niszczące (pole D), które jest wymagane do jego degradacji przez APC. Kwaśny region C-końcowy kodowanego białka może działać jako domena transaktywacji. Produkt genu jest głównie białkiem cytozolowym, chociaż częściowo lokalizuje się w jądrze. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Syntetyczny peptyd PTTG1 (NP_004210, 177 a.a. ~ 197 a.a.).
Sekwencja
NLLQSPSSILSTLDVELPPVC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)