SAB1409988
Monoclonal Anti-PTTG1 antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EAP1, HPTTG, MGC126883, MGC138276, PTTG, TUTR1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTTG1(9232)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MTEKTVKAKSSVPASDDAYPE
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3