Kluczowe dokumenty
SAB1409980
Sigma-Aldrich
Anti-COX7A2L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COX7AR, COX7RP, EB1, SIG81
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 12.54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX7A2L(9167)
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c (COX), końcowy składnik mitochondrialnego łańcucha oddechowego, katalizuje transfer elektronów ze zredukowanego cytochromu c do tlenu. Składnik ten jest heteromerycznym kompleksem składającym się z 3 podjednostek katalitycznych kodowanych przez geny mitochondrialne i wielu podjednostek strukturalnych kodowanych przez geny jądrowe. Podjednostki kodowane mitochondrialnie funkcjonują w przenoszeniu elektronów, a podjednostki kodowane jądrowo mogą funkcjonować w regulacji i montażu kompleksu. Ten gen jądrowy koduje białko podobne do polipeptydów 1 i 2 podjednostki VIIa w regionie C-końcowym, a także wysoce podobne do sekwencji białka Sig81 myszy. Gen ten ulega ekspresji we wszystkich tkankach i ulega zwiększeniu w linii komórkowej raka piersi po leczeniu estrogenem. Możliwe, że gen ten reprezentuje podjednostkę regulacyjną COX i pośredniczy w wyższym poziomie produkcji energii w komórkach docelowych przez estrogen. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COX7A2L (AAH05251, 1 a.a. ~ 114 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MYYKFSGFTQKLAGAWASEAYSPQGLKPVVSTEAPPIIFATPTKLTSDSTVYDYAGKNKVPELQKFFQKADGVPVYLKRGLPDQMLYRTTMALTVGTIYCLIALYMASQPKNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)