Kluczowe dokumenty
SAB1409949
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BANF1 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAF, BCRP1, D14S1460, MGC111161
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BANF1(8815)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zostało po raz pierwszy zidentyfikowane na podstawie jego zdolności do ochrony retrowirusów przed integracją wewnątrzcząsteczkową, a tym samym promowania integracji międzycząsteczkowej z genomem komórki gospodarza. Białko tworzy homodimer, który lokalizuje się zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie i jest specyficznie związany z chromosomami podczas mitozy. Białko to wiąże się z dwuniciowym DNA w sposób niespecyficzny, a także wiąże się z białkami otoczki jądrowej zawierającymi domenę LEM. Uważa się, że białko to ułatwia reasemblację jądrową poprzez wiązanie się zarówno z DNA, jak i białkami wewnętrznej błony jądrowej, a tym samym rekrutację chromatyny na obrzeża jądra. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko
Immunogen
BANF1 (AAH05942, 1 a.a. ~ 89 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTTSQKHRDFVAEPMGEKPVGSLAGIGEVLGKKLEERGFDKAYVVLGQFLVLKKDEDLFREWLKDTCGANAKQSRDCFGCLREWCDAFL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)