Kluczowe dokumenty
SAB1409944
Sigma-Aldrich
Anti-CTSF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CATSF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSF(8722)
Opis ogólny
Katepsyny to proteinazy cysteinowe z rodziny papain, które stanowią główny składnik lizosomalnego układu proteolitycznego. Katepsyny zazwyczaj zawierają sekwencję sygnałową, po której następuje propeptyd, a następnie katalitycznie aktywny dojrzały region. Bardzo długi (251 reszt aminokwasowych) proregion prekursora katepsyny F zawiera domenę C-końcową podobną do pro-segmentu enzymów podobnych do katepsyny L, elastyczny peptyd łącznikowy o długości 50 reszt aminokwasowych oraz domenę N-końcową, która przyjmuje fałd podobny do cystatyny. Proregion katepsyny F jest unikalny w obrębie proteaz cysteinowych z rodziny papain, ponieważ zawiera ten dodatkowy segment N-końcowy, który ma dzielić podobieństwa strukturalne z inhibitorami proteaz cysteinowych z nadrodziny cystatyn. Ta domena podobna do cystatyny zawiera niektóre elementy, o których wiadomo, że są ważne dla aktywności hamującej. CTSF koduje przewidywane białko o długości 484 aminokwasów, które zawiera 19 reszt peptydu sygnałowego. Katepsyna F zawiera pięć potencjalnych miejsc N-glikozylacji i może być kierowana do przedziału endosomalnego/lizosomalnego poprzez szlak receptora mannozy-6-fosforanu. Gen katepsyny F ulega wszechobecnej ekspresji i mapuje się na chromosomie 11q13, w pobliżu genu kodującego katepsynę W. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CTSF (NP_003784.2, 1 a.a. ~ 484 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPWLQLLSLLGLLPGAVAAPAQPRAASFQAWGPPSPELLAPTRFALEMFNRGRAAGTRAVLGLVRGRVRRAGQGSLYSLEATLEEPPCNDPMVCRLPVSKKTLLCSFQVLDELGRHVLLRKDCGPVDTKVPGAGEPKSAFTQGSAMISSLSQNHPDNRNETFSSVISLLNEDPLSQDLPVKMASIFKNFVITYNRTYESKEEARWRLSVFVNNMVRAQKIQALDRGTAQYGVTKFSDLTEEEFRTIYLNTLLRKEPGNKMKQAKSVGDLAPPEWDWRSKGAVTKVKDQGMCGSCWAFSVTGNVEGQWFLNQGTLLSLSEQELLDCDKMDKACMGGLPSNAYSAIKNLGGLETEDDYSYQGHMQSCNFSAEKAKVYINDSVELSQNEQKLAAWLAKRGPISVAINAFGMQFYRHGISRPLRPLCSPWLIDHAVLLVGYGNRSDVPFWAIKNSWGTDWGEKGYYYLHRGSGACGVNTMASSAVVD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)