Kluczowe dokumenty
SAB1409854
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK2D antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAMKD, DKFZp686G23119, DKFZp686I2288
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK2D(817)
Immunogen
CAMK2D (AAH32784, 301 a.a. ~ 410 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KGAILTTMLATRNFSAAKSLLKKPDGVKESTESSNTTIEDEDVKARKQEIIKVTEQLIEAINNGDFEAYTKICDPGLTAFEPEALGNLVEGMDFHRFYFENALSKSNKPI
Działania biochem./fizjol.
Jako podjednostka kompleksu kinazy białkowej II zależnej od wapnia/kalmoduliny, kompleks kinazy białkowej II zależnej od wapnia/kalmoduliny δ (CAMK2D) moduluje funkcje kanałów jonowych i białek obsługujących Ca2+. Reguluje również fosforylację i acetylację histonów. Wykazano, że ulega nadekspresji w mięśniu sercowym pacjentów z cukrzycą.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lorna Daniels et al.
Heart failure reviews, 20(5), 589-600 (2015-07-23)
Diabetes mellitus (DM) is an increasing epidemic that places a significant burden on health services worldwide. The incidence of heart failure (HF) is significantly higher in diabetic patients compared to non-diabetic patients. One underlying mechanism proposed for the link between
Salma Awad et al.
The Journal of pathology, 235(4), 606-618 (2014-11-26)
Heart failure is associated with the reactivation of a fetal cardiac gene programme that has become a hallmark of cardiac hypertrophy and maladaptive ventricular remodelling, yet the mechanisms that regulate this transcriptional reprogramming are not fully understood. Using mice with
Samuel Sossalla et al.
Circulation research, 107(9), 1150-1161 (2010-09-04)
Heart failure (HF) is known to be associated with increased Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK)II expression and activity. There is still controversial discussion about the functional role of CaMKII in HF. Moreover, CaMKII inhibition has never been investigated in human myocardium.