Kluczowe dokumenty
SAB1409764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TPMT antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52.69 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPMT(7172)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który metabolizuje leki tiopurynowe poprzez S-adenozylo-L-metioninę jako donor S-metylowy i S-adenozylo-L-homocysteinę jako produkt uboczny. Leki tiopurynowe, takie jak 6-merkaptopuryna, są stosowane jako środki chemioterapeutyczne. Polimorfizmy genetyczne wpływające na tę aktywność enzymatyczną są skorelowane z różnicami we wrażliwości i toksyczności na takie leki u poszczególnych osób. Pseudogen dla tego locus znajduje się na chromosomie 18q. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
TPMT (AAH05339, 1 a.a. ~ 245 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDGTRTSLDIEEYSDTEVQKNQVLTLEEWQDKWVNGKTAFHQEQGHQLLKKHLDTFLKGKSGLRVFFPLCGKAVEMKWFADRGHSVGVEISELGIQEFFTEQNLSYSEEPITEIPGTKVFKSSSGNISLYCCSIFDLPRTNIGKFDMIWDRGALVAINPGDRKCYADTMFSLLGKKFQYLLCVLSYDPTKHPGPPFYVPHAEIERLFGKICNIRRLEKVDAFEERHKSWGIDCLFEKLYLLTEK
Działania biochem./fizjol.
TPMT (S-metylotransferaza tiopuryny) głównie pośredniczy w różnych katalitycznych reakcjach S-metylacji, takich jak 6-merkaptopuryna i 6-tioguanina. Bierze również udział w metabolizmie niektórych leków, takich jak leki tiopurynowe, na co duży wpływ mają polimorfizmy TPMT. Niedobór genu TPMT powoduje autosomalne recesywne zaburzenie, dziecięcą ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H L McLeod et al.
Leukemia, 14(4), 567-572 (2000-04-14)
Thiopurine methyltransferase (TPMT) catalyses the S-methylation of thiopurines, including 6-mercaptopurine and 6-thioguanine. TPMT activity exhibits genetic polymorphism, with about 1/300 inheriting TPMT deficiency as an autosomal recessive trait. If treated with standard doses of thiopurines, TPMTdeficient patients accumulate excessive thioguanine
Hyun-Young Kim et al.
Pharmacogenetics and genomics, 25(3), 143-146 (2015-01-08)
Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) is a cytoplasmic enzyme involved in the metabolism of thiopurine drugs and its activity is largely influenced by polymorphisms of the TPMT gene. To date, more than 35 TPMT variants are known to be associated with reduced
Hamza Ben Zeglam et al.
The Libyan journal of medicine, 10, 27053-27053 (2015-03-31)
Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) is a cytosolic enzyme that catalyses the S-methylation of 6-mercaptopurine and azathioprine. Low activity phenotypes are correlated with polymorphism in the TPMT gene. Patients with low or undetectable TMPT activity could develop severe myelosuppression when they are