Kluczowe dokumenty
SAB1409753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLR2 antibody produced in mouse
clone 4C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD282, TIL4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR2(7097)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów Toll-podobnych (TLR), które odgrywają fundamentalną rolę w rozpoznawaniu patogenów i aktywacji odporności wrodzonej. TLR są wysoce konserwatywne od Drosophila do ludzi i mają wspólne podobieństwa strukturalne i funkcjonalne. Rozpoznają one wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP), które są wyrażane na czynnikach zakaźnych i pośredniczą w produkcji cytokin niezbędnych do rozwoju skutecznej odporności. Różne TLR wykazują różne wzorce ekspresji. Gen ten ulega największej ekspresji w leukocytach krwi obwodowej i pośredniczy w odpowiedzi gospodarza na bakterie Gram-dodatnie i drożdże poprzez stymulację NF-kappaB. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Częściowe rekombinowane białko TLR2 (AAH33756.1, 121 a.a. ~ 220 a.a.) ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KPLSSLTFLNLLGNPYKTLGETSLFSHLTKLQILRVGNMDTFTKIQRKDFAGLTFLEELEIDASDLQSYEPKSLKSIQNVSHLILHMKQHILLLEIFVDV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)