Kluczowe dokumenty
SAB1409717
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAZ antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BTHS, CMD3A, EFE, EFE2, FLJ27390, G4.5, LVNCX, Taz1, XAP-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 54.56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAZ(6901)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które ulega ekspresji na wysokim poziomie w mięśniu sercowym i szkieletowym. Mutacje w tym genie są związane z wieloma zaburzeniami klinicznymi, w tym z zespołem Bartha, kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM), przerostową DCM, fibroelastozą wsierdzia i brakiem skurczu lewej komory (LVNC). Opisano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Wytwarzana jest długa i krótka forma każdej z tych izoform; krótka forma nie posiada hydrofobowej sekwencji wiodącej i może istnieć jako białko cytoplazmatyczne, a nie związane z błoną. Inne alternatywnie splicowane transkrypty zostały opisane, ale natura pełnej długości wszystkich tych transkryptów nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TAZ (AAH11515, 1 a.a. ~ 262 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPLHVKWPFPAVPPLTWTLASSVMGLVGTYSCFWTSEWAQAEAGPPGYPCPAGGILKLRHIWNLKLMRWTPAAADICFTKELHSHFFSLGKCVPVCRGDGVYQKGMDFILEKLNHGDWVHIFPEGIGRLIAECHLNPIILPLWHVGEPGDGDREMASGVGGLPLVPGCPPHVWPSVHCAAGMNDVLPNSPPYFPRFGQKITVLIGKPFSALPVLERLRAENKSAVEMRKALTDFIQEEFQHLKTQAEQLHNHLQPGR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)