Kluczowe dokumenty
SAB1409691
Sigma-Aldrich
Anti-SMN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCD541, C-BCD541, FLJ76644, MGC20996, MGC5208, SMNC
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMN2(6607)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest częścią odwróconej duplikacji 500 kb na chromosomie 5q13. Ten zduplikowany region zawiera co najmniej cztery geny i powtarzalne elementy, które sprawiają, że jest podatny na rearanżacje i delecje. Powtarzalność i złożoność sekwencji spowodowały również trudności w określeniu organizacji tego regionu genomu. Telomeryczne i centromeryczne kopie tego genu są niemal identyczne i kodują to samo białko. Podczas gdy mutacje w kopii telomerycznej są związane z rdzeniowym zanikiem mięśni, mutacje w tym genie, kopii centromerycznej, nie prowadzą do choroby. Gen ten może być modyfikatorem choroby spowodowanej mutacją w kopii telomerowej. Krytyczną różnicą w sekwencji między tymi dwoma genami jest pojedynczy nukleotyd w eksonie 7, który uważa się za wzmacniacz splotu eksonu. Należy zauważyć, że dziewięć eksonów zarówno kopii telomerycznej, jak i centromerycznej jest historycznie oznaczonych jako eksony 1, 2a, 2b i 3-8. Uważa się, że zdarzenia konwersji genów mogą obejmować dwa geny, prowadząc do różnej liczby kopii każdego z nich. Pełnej długości białko kodowane przez ten gen lokalizuje się zarówno w cytoplazmie, jak i w jądrze. W jądrze białko to lokalizuje się w ciałach subjądrowych zwanych perełkami, które znajdują się w pobliżu zwiniętych ciał zawierających wysokie stężenia małych rybonukleoprotein (snRNP). Białko to tworzy heteromeryczne kompleksy z białkami takimi jak SIP1 i GEMIN4, a także oddziałuje z kilkoma białkami, o których wiadomo, że biorą udział w biogenezie snRNP, takimi jak białko hnRNP U i małe białko wiążące nukleolarne RNA. Opisano cztery warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMN2 (NP_075013.1, 1 a.a. ~ 282 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAMSSGGSGGVPEQEDSVLFRRGTGQSDDSDIWDDTALIKAYDKAVASFKHALKNGDICETSGKPKTTPKRKPAKKNKSQKKNTAASLQQWKVGDKCSAIWSEDGCIYPATIASIDFKRETCVVYTGYGNREEQNLSDLLSPICEVANNIEQNAQENENESQVSTDESENSRSPGNKSDNIKPKSAPWNSFLPPPMPGPRLGPGKPGLKFNGPPPPPPPPHLLSCWLPPFPSGPPIIPPPICPDSLDDADALGSMLISWYMSGYHTGYYMEMLA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)