Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1409685
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMARCD2 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAF60B, CRACD2, PRO2451, Rsc6p
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCD2(6603)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek SWI/SNF, której członkowie wykazują aktywność helikazy i ATPazy i które, jak się uważa, regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Kodowane białko jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI i wykazuje podobieństwo sekwencyjne do białka Swp73 drożdży. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMARCD2 (NP_003068, 398 a.a. ~ 474 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RDFMLSFSTDPQDFIQEWLRSQRRDLKIITDVIGNPEEERRAAFYHQPWAQEAVGRHIFAKVQQRRQELEQVLGIRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)