Kluczowe dokumenty
SAB1409677
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
OP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP7(655)
Opis ogólny
Białka morfogenetyczne kości (BMP) to rodzina wydzielanych cząsteczek sygnałowych, które mogą indukować ektopowy wzrost kości. Wiele BMP należy do nadrodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGFB). BMP zostały pierwotnie zidentyfikowane dzięki zdolności zdemineralizowanego ekstraktu kostnego do indukowania osteogenezy endochondralnej in vivo w miejscu pozaszkieletowym. W oparciu o jego ekspresję we wczesnej embriogenezie, BMP kodowany przez ten gen ma proponowaną rolę we wczesnym rozwoju i możliwej aktywności indukcyjnej kości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BMP7 (NP_001710, 293 a.a. ~ 390 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
STGSKQRSQNRSKTPKNQEALRMANVAENSSSDQRQACKKHELYVSFRDLGWQDWIIAPEGYAAYYCEGECAFPLNSYMNATNHAIVQTLVHFINPET
Działania biochem./fizjol.
Jak sugeruje ich nazwa, białka morfogenetyczne kości (BMP) promują i regulują rozwój i wzrost kości. BMP-7 indukuje apoptozę w komórkach B. Odgrywa rolę w rozwoju narządów i może odgrywać rolę w regeneracji wątroby. Wykazano, że mutacje w genie kodującym to białko wpływają na rozwój zębów, podniebienia i innych kompleksów orofacjalnych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Applications of small molecule BMP inhibitors in physiology and disease.
Hong CC and Yu PB
Cytokine & Growth Factor Reviews, 20(5-6), 409-418 (2009)
Are bone morphogenetic protein-7 (BMP-7) serum levels correlated with development of hepatic fibrosis?
Aktug Demir N
Journal of Infection in Developing Countries, 8(5), 605-610 (2014)
BMP7 expression correlates with secondary drug resistance in mantle cell lymphoma.
Camara-Clayette V
PLoS ONE, 8(9), e73993-e73993 (2013)
BMP7 Gene involved in nonsyndromic orofacial clefts in Western Han Chinese.
Yu Q
Medicina Oral, patologia Oral y cirugia Bucal, 20(3), e298-e304 (2015)