Kluczowe dokumenty
SAB1409650
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LHX5 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC129689
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LHX5(64211)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do dużej rodziny białek, której członkowie posiadają domenę LIM, unikalną, bogatą w cysteinę domenę wiążącą cynk. Kodowane białko może funkcjonować jako regulator transkrypcji i być zaangażowane w kontrolę różnicowania i rozwoju przodomózgowia. U myszy białko to jest niezbędne do regulacji proliferacji komórek prekursorowych oraz kontroli różnicowania i migracji neuronów podczas rozwoju hipokampa. Białko to jest zaangażowane w uczenie się i funkcje motoryczne u dorosłych myszy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LHX5 (NP_071758, 136 a.a. ~ 235 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CTDRSLSPDLQDALQDDPKETDNSTSSDKETANNENEEQNSGTKRRGPRTTIKAKQLETLKAAFAATPKPTRHIREQLAQETGLNMRVIQVWFQNRRSKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)