Kluczowe dokumenty
SAB1409607
Sigma-Aldrich
Anti-RHEB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC111559, RHEB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHEB(6009)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny małych GTPaz i koduje zakotwiczone w lipidach białko błony komórkowej z pięcioma powtórzeniami regionu wiążącego GTP związanego z RAS. Białko to jest niezbędne w regulacji wzrostu i progresji cyklu komórkowego ze względu na jego rolę w szlaku sygnałowym insulina/TOR/S6K. Białko ma aktywność GTPazy i przemieszcza się między formą związaną z GDP a formą związaną z GTP, a do tej aktywności wymagana jest farnezylacja białka. Zmapowano trzy pseudogeny, dwa na chromosomie 10 i jeden na chromosomie 22. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RHEB (NP_005605.1, 1 a.a. ~ 184 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MPQSKSRKIAILGYRSVGKSSLTIQFVEGQFVDSYDPTIENTFTKLITVNGQEYHLQLVDTAGQDEYSIFPQTYSIDINGYILVYSVTSIKSFEVIKVIHGKLLDMVGKVQIPIMLVGNKKDLHMERVISYEEGKALAESWNAAFLESSAKENQTAVDVFRRIILEAEKMDGAASQGKSSCSVM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)