Kluczowe dokumenty
SAB1409606
Sigma-Aldrich
Anti-RGS12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp761K1617, DKFZp761K1817
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS12(6002)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów ′regulator of G protein signaling′ (RGS). Kodowane białko może funkcjonować jako białko aktywujące trifosfatazę guanozyny (GTPazę), a także jako represor transkrypcji. Białko to może odgrywać rolę w procesie nowotworzenia. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Inne alternatywne warianty splicingu zostały opisane, ale ich biologiczna natura nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RGS12 (ENSP00000304459, 1 a.a. ~ 555 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKKHDFAENLPSSLLIIILVIFTLSGSKFGRGTGLTQPSQRTSARRSFGRSKRFSITRSLDDLESATVSDGELTGADLKDCVSNNSLSSNASLPSVQSCRRLRERRVASWAVSFERLLQDPVGVRYFSDFLRKEFSEENILFWQACEYFNHVPAHDKKELSYRAREIFSKFLCSKATTPVNIDSQAQLADDVLRAPHPDMFKEQQLQIFNLMKFDSYTRFLKSPLYQECILAEVEGRALPDSQQVPSSPASKHSLGSDHSSVSTPKKLSGKSKSGRSLNEELGDEDSEKKRKGAFFSWSRTRSTGRSQKKREHGDHADDALHANGGLCRRESQGSVSSAGSLDLSEACRTLAPEKDKATKHCCIHLPDGTSCVVAVKAGFSIKDILSGLCERHGINGAAADLFLVGGDKPLVLHQDSSILESRDLRLEKRTLFRLDLVPINRSVGLKAKPTKPVTEVLRPVVARYGLDLSGLLVRLSGEKEPLDLGAPISSLDGQRVVLEEKDPSRGKASADKQKGVPVKQNTAVNSSSRNHSATSFLSLFPKLRATEQMTNVGC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)