Kluczowe dokumenty
SAB1409601
Sigma-Aldrich
Anti-RFC5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC1155, RFC36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFC5(5985)
Opis ogólny
Wydłużanie zagruntowanych szablonów DNA przez polimerazę DNA delta i polimerazę DNA epsilon wymaga białek pomocniczych: antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA) i czynnika replikacyjnego C (RFC). RFC, zwany również aktywatorem 1, jest kompleksem białkowym składającym się z pięciu różnych podjednostek o masie 140, 40, 38, 37 i 36 kD. Gen ten koduje podjednostkę 36 kD. Podjednostka ta może oddziaływać z C-końcowym regionem PCNA. Tworzy kompleks rdzeniowy z podjednostkami 38 i 40 kDa. Kompleks rdzeniowy posiada aktywność ATPazy zależnej od DNA, która jest stymulowana przez PCNA w systemie in vitro. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały zgłoszone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RFC5 (NP_031396, 1 a.a. ~ 340 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
METSALKQQEQPAATKIRNLPWVEKYRPQTLNDLISHQDILSTIQKFINEDRLPHLLLYGPPGTGKTSTILACAKQLYKDKEFGSMVLELNASDDRGIDIIRGPILSFASTRTIFKKGFKLVILDEADAMTQDAQNALRRVIEKFTENTRFCLICNYLSKIIPALQSRCTRFRFGPLTPELMVPRLEHVVEEEKVDISEDGMKALVTLSSGDMRRALNILQSTNMAFGKVTEETVYTCTGHPLKSDIANILDWMLNQDFTTAYRNITELKTLKGLALHDILTEIHLFVHRVDFPSSVRIHLLTKMADIEYRLSVGTNEKIQLSSLIAAFQVTRDLIVAEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)