Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1409575
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 5C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC23788, MGC41876, PTK9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.66 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK9(5756)
Opis ogólny
Gen ten koduje twinfilinę, białko wiążące monomery aktyny konserwowane od drożdży do ssaków. Badania mysiego odpowiednika sugerują, że białko to może być białkiem wiążącym monomery aktyny, a jego lokalizacja w strukturach korowych bogatych w G-aktynę może być regulowana przez małą GTPazę RAC1. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTK9 (AAH22344, 80 a.a. ~ 252 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)