Kluczowe dokumenty
SAB1409573
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK7 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CCK4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK7(5754)
Opis ogólny
Receptorowe kinazy tyrozynowe przekazują sygnały zewnątrzkomórkowe przez błonę komórkową. Podgrupa tych kinaz nie ma wykrywalnej katalitycznej aktywności kinazy tyrozynowej, ale zachowuje rolę w transdukcji sygnału. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem tej podgrupy kinaz tyrozynowych i może funkcjonować jako cząsteczka adhezji komórkowej. Uważa się, że gen ten ulega ekspresji w raku okrężnicy, ale nie w prawidłowej okrężnicy, a zatem może być markerem lub może być zaangażowany w progresję nowotworu. Dla tego genu znaleziono cztery warianty transkryptu kodujące cztery różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTK7 (NP_002812, 36 a.a. ~ 145 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KQPSSQDALQGRRALLRCEVEAPGPVHVYWLLDGAPVQDTERRFAQGSSLSFAAVDRLQDSGTFQCVARDDVTGEEARSANASFNIKWIEAGPVLKHPASEAEIQPQTQ.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)