Kluczowe dokumenty
SAB1409564
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PTH1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTH(5741)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest hormonem wydzielanym przez komórki przytarczyc. Hormon ten podnosi poziom Ca2+ we krwi poprzez rozpuszczanie soli w kościach i zapobieganie ich wydalaniu przez nerki. Defekty tego genu są przyczyną rodzinnej izolowanej niedoczynności przytarczyc (FIH). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko PTH (NP_000306, 32 a.a.-115 a.a.).
Sekwencja
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)