Kluczowe dokumenty
SAB1409557
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PTH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTH(5741)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest hormonem wydzielanym przez komórki przytarczyc. Hormon ten podnosi poziom Ca2+ we krwi poprzez rozpuszczanie soli w kościach i zapobieganie ich wydalaniu przez nerki. Defekty tego genu są przyczyną rodzinnej izolowanej niedoczynności przytarczyc (FIH). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko PTH (NP_000306, 32 a.a.-115 a.a.).
Sekwencja
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)