Kluczowe dokumenty
SAB1409538
Sigma-Aldrich
Anti-MDM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ95264
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM1(56890)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko jądrowe podobne do mysiego białka podwójnej minuty 1. Gen myszy znajduje się w cząsteczkach chromatyny podwójnej minuty (DM) i jest amplifikowany w mysiej transformowanej linii komórkowej 3T3, a białko jest zdolne do wiązania się z p53. U myszy opisano kilka transkryptów tego genu, które wynikają z alternatywnej poliadenylacji, splicingu i wykorzystania eksonów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MDM1 (NP_059136.1, 1 a.a. ~ 714 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPVRFKGLSEYQRNFLWKKSYLSESCNSSVGRKYPWAGLRSDQLGITKEPSFISKRRVPYHDPQISKSLEWNGAISESNVVASPEPEAPETPKSQEAEQKDVIQERVHSLEASRVPKRTRSHSADSRAEGASDVENNEGVTNHTPVNENVELEHSTKVLSENVDNGLDRLLRKKAGLTVVPSYNALRNSEYQRQFVWKTSKETAPAFAANQVFHNKSQFVPPFKGNSVIHETEYKRNFKGLSPVKEPKLRNDLRENRNLETVSPERKSNKIDDRLKLEAEMELKDLHQPKRKLTPWKHQRLGKVNSEYRAKFLSPAQYLYKAGAWTHVKGNMPNQVKELREKAEFYRKRVQGTHFSRDHLNQILSDSNCCWDVSSTTSSEGTVSSNIRALDLAGDPTSHKTLQKCPSTEPEEKGNIVEEQPQKNTTEKLGVSAPTIPVRRRLAWDTENTSEDVQKQPGEKEEEDDNEEEGDRKTGKQAFMGEQEKLDVHEKSKADKMKEGSDSSVSSEKGGRLPTPKLRELGGIQRTHHDLTTPAVGGAVLVSPSKMKPPALEQRKRMTSQDCLETSKNDFTKKESRAVSLLTSPAAGIKTVDPLPLREDSEDNIHKFAEATLPVSKIPKYPTNPPGQLPSPPHVPSYWHPSRRIQGSLRDPEFQHNVGKARMNNLQLPQHEAFNDEDEDRLSEISARSAASSLRAFQTLARAKKRKENFWGKT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)