Kluczowe dokumenty
SAB1409536
Sigma-Aldrich
Anti-BCCIP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TOK-1, TOK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCCIP(56647)
Opis ogólny
Produkt tego genu został wyizolowany na podstawie jego interakcji z białkami BRCA2 i p21. Jest to ewolucyjnie konserwowane białko jądrowe z wieloma oddziałującymi domenami. N-końcowa połowa ma umiarkowaną homologię z regionami kalmoduliny i M-kalpainy, co sugeruje, że może również wiązać wapń. Badania funkcjonalne wskazują, że białko to może być ważnym kofaktorem dla BRCA2 w supresji nowotworów i modulatorem aktywności kinazy CDK2 poprzez p21. Białko to jest również zaangażowane w regulację tworzenia ognisk jądrowych BRCA2 i RAD51, rekombinacji homologicznej indukowanej przerwaniem podwójnej nici oraz progresji cyklu komórkowego. Dla tego genu opisano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BCCIP (AAH09771, 1 a.a. ~ 314 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASRSKRRAVESGVPQPPDPPVQRDEEEEKEVENEDEDDDDSDKEKDEEDEVIDEEVNIEFEAYSLSDNDYDGIKKLLQQLFLKAPVNTAELTDLLIQQNHIGSVIKQTDVSEDSNDDMDEDEVFGFISLLNLTERKGTQCVEQIQELVLRFCEKNCEKSMVEQLDKFLNDTTKPVGLLLSERFINVPPQIALPMYQQLQKELAGAHRTNKPCGKCYFYLLISKTFVEAEKNNSKKKPSNKKKAALMFANAEEEFFYEKAILKFNYSVQEESDTCLGGKWSFDDVPMTPLRTVMLIPGDKMNEIMDKLKEYLSV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)