Kluczowe dokumenty
SAB1409535
Sigma-Aldrich
Anti-PSAP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 58.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSAP(5660)
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce konserwatywną glikoproteinę, która jest prekursorem dla 4 produktów rozszczepienia: sapozyn A, B, C i D. Każda domena białka prekursorowego ma około 80 reszt aminokwasowych z prawie identycznym rozmieszczeniem reszt cysteinowych i miejsc glikozylacji. Sapozyny A-D lokalizują się głównie w przedziale lizosomalnym, gdzie ułatwiają katabolizm glikosfingolipidów z krótkimi grupami oligosacharydowymi. Białko prekursorowe występuje zarówno jako białko wydzielnicze, jak i integralne białko błonowe i ma aktywność neurotroficzną. Mutacje w tym genie są związane z chorobą Gauchera, chorobą Tay-Sachsa i leukodystrofią metachromatyczną. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PSAP (NP_002769.1, 1 a.a. ~ 524 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MYALFLLASLLGAALAGPVLGLKECTRGSAVWCQNVKTASDCGAVKHCLQTVWNKPTVKSLPCDICKDVVTAAGDMLKDNATEEEILVYLEKTCDWLPKPNMSASCKEIVDSYLPVILDIIKGEMSRPGEVCSALNLCESLQKHLAELNHQKQLESNKIPELDMTEVVAPFMANIPLLLYPQDGPRSKPQPKDNGDVCQDCIQMVTDIQTAVRTNSTFVQALVEHVKEECDRLGPGMADICKNYISQYSEIAIQMMMHMQPKEICALVGFCDEVKEMPMQTLVPAKVASKNVIPALELVEPIKKHEVPAKSDVYCEVCEFLVKEVTKLIDNNKTEKEILDAFDKMCSKLPKSLSEECQEVVDTYGSSILSILLEEVSPELVCSMLHLCSGTRLPALTVHVTQPKDGGFCEVCKKLVGYLDRNLEKNSTKQEILAALEKGCSFLPDPYQKQCDQFVAEYEPVLIEILVEVMDPSFVCLKIGACPSAHKPLLGTEKCIWGPSYWCQNTETAAQCNAVEHCKRHVWN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)