Kluczowe dokumenty
SAB1409534
Sigma-Aldrich
Anti-KLK7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PRSS6, SCCE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.94 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK7(5650)
Opis ogólny
Kallikreiny to podgrupa proteaz serynowych o zróżnicowanych funkcjach fizjologicznych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele kallikrein jest zaangażowanych w kancerogenezę, a niektóre z nich mają potencjał jako nowe biomarkery raka i innych chorób. Gen ten jest jednym z piętnastu członków podrodziny kallikrein zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 19. Uważa się, że kodowany przez niego enzym jest zaangażowany w proteolizę międzykomórkowych struktur spoistych poprzedzających złuszczanie, które jest zrzucaniem najbardziej zewnętrznej warstwy naskórka. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLK7 (AAH32005, 1 a.a. ~ 253 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MARSLLPLQILLLSLALETAGEEAQGDKIIDGAPCARGSHPWQVALLSGNQLHCGGVLVNERWVLTAAHCKMNEYTVHLGSDTLGDRRAQRIKASKSFRHPGYSTQTHVNDLMLVKLNSQARLSSMVKKVRLPSRCEPPGTTCTVSGWGTTSPDVTFPSDLMCVDVKLISPQDCTKVYKDLLENSMLCAGIPDSKKNACNGDSGPLVCRGTLQGLVSWGTFPCGQPNDPGVYTQVCKFTKWINDTMKKHR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)