Kluczowe dokumenty
SAB1409529
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP2K7 antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Jnkk2, MAPKK7, MKK7, PRKMK7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2K7(5609)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą białkową o podwójnej specyficzności, która należy do rodziny kinaz MAP. Kinaza ta specyficznie aktywuje MAPK8/JNK1 i MAPK9/JNK2, a sama kinaza jest fosforylowana i aktywowana przez kinazy kinazy MAP, w tym MAP3K1/MEKK1, MAP3K2/MEKK2, MAP3K3/MEKK5 i MAP4K2/GCK. Kinaza ta jest zaangażowana w transdukcję sygnału pośredniczącą w odpowiedzi komórek na cytokiny prozapalne i stresy środowiskowe. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, ale tylko jeden wariant transkryptu został potwierdzony i zdefiniowany. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
MAP2K7 (NP_660186, 1 a.a. ~ 99 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAASSLEQKLSRLEAKLKQENREARRRIDLNLDISPQRPRPTLQLPLANDGGSRSPSSESSPQHPTPPARPRHMLPSTLFTPRSMESIEIDQKLQEI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)