Kluczowe dokumenty
SAB1409517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOM antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
G3a, HSPC336, MGC22400, NG20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOM(55937)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest apolipoproteiną i członkiem rodziny białek lipokaliny. Jest ono związane z lipoproteinami o wysokiej gęstości oraz w mniejszym stopniu z lipoproteinami o niskiej gęstości i lipoproteinami bogatymi w triglicerydy. Kodowane białko jest wydzielane przez błonę plazmatyczną, ale pozostaje związane z błoną, gdzie bierze udział w transporcie lipidów. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy, ale tylko jedna z nich została w pełni scharakteryzowana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
APOM (AAH20683, 23 a.a. ~ 188 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CPEHSQLTTLGVDGKEFPEVHLGQWYFIAGAAPTKEELATFDPVDNIVFNMAAGSAPMQLHLRATIRMKDGLCVPRKWIYHLTEGSTDLRTEGRPDMKTELFSSSCPGGIMLNETQGYQRFLLYNRSPHPPEKCVEEFKSLTSCLDSKAFLLTPRNQEACELSNN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)