SAB1409516
Anti-DMAP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686L09142, DNMAP1, DNMTAP1, EAF2, FLJ11543, KIAA1425, SWC4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DMAP1(55929)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MATGADVRDILELGGPEGDAASGTISKKDIINPDKKKSKKSSETLTFKRPEGMHREVYALLYSDKKDAPPLLPSDTGQGYRTVKAKLGSKKVRPWKWMPFTNPARKDGAMFFHWRRAAEEGKDYPFARFNKTVQVPVYSEQEYQLYLHDDAWTKAETDHLFDLSRRFDLRFVVIHDRYDHQQFKKRSVEDLKERYYHICAKLANVRAVPGTDLKIPVFDAGHERRRKEQLERLYNRTPEQVAEEEYLLQELRKIEARKKEREKRSQDLQKLITAADTTAEQRRTERKAPKKKLPQKKEAEKPAVPETAGIKFPDFKSAGVTLRSQRMKLPSSVGQKKIKALEQMLLELGVELSPTPTEELVHMFNELRSDLVLLYELKQACANCEYELQMLRHRHEALARAGVLGGPATPASGPGPASAEPAVTEPGLGPDPKDTIIDVVGAPLTPNSRKRRESASSSSSVKKAKKP
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3