Kluczowe dokumenty
SAB1409485
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10567, MRP-S10, PNAS-122
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPS10(55173)
Opis ogólny
Mitochondrialne białka rybosomalne ssaków są kodowane przez geny jądrowe i pomagają w syntezie białek w mitochondrium. Rybosomy mitochondrialne (mitoribosomy) składają się z małej podjednostki 28S i dużej podjednostki 39S. Ich skład szacuje się na 75% białka do rRNA w porównaniu do rybosomów prokariotycznych, gdzie stosunek ten jest odwrócony. Kolejną różnicą między mitoribosomami ssaków a rybosomami prokariotycznymi jest to, że te ostatnie zawierają 5S rRNA. Wśród różnych gatunków, białka składające się na mitoribosom różnią się znacznie sekwencją, a czasami właściwościami biochemicznymi, co uniemożliwia łatwe rozpoznanie na podstawie homologii sekwencji. Gen ten koduje białko podjednostki 28S, które należy do rodziny białek rybosomalnych S10P. Pseudogeny odpowiadające temu genowi znajdują się na chromosomach 1q, 3p i 9p. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MRPS10 (AAH12560, 1 a.a. ~ 201 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAARTAFGAVCRRLWQGLGNFSVNTSKGNTAKNGGLLLSTNMKWVQFSNLHVDVPKDLTKPVVTISDEPDILYKRLSVLVKGHDKAVLDSYEYFAVLAAKELGISIKVHEPPRKIERFTLQSVHIYKKHRVQYEMRTLYRCLELEHLTGSTADVYLEYIQRNLPEGVAMEVTKTQLEQLPEHIKEPIWETLSEEKEESKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)