Kluczowe dokumenty
SAB1409477
Sigma-Aldrich
Anti-TRMT12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20772, TRM12, TYW2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRMT12(55039)
Opis ogólny
Wybutozyna (yW) jest hipermodyfikowaną guanozyną w pozycji 3-prime przylegającą do antykodonu fenyloalaniny tRNA, która stabilizuje interakcje kodon-antykodon podczas dekodowania na rybosomie. TRMT12 jest ludzkim homologiem genu drożdży niezbędnego do syntezy yW (Noma i Suzuki, 2006).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TRMT12 (AAH11713.1, 1 a.a. ~ 448 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRENVVVSNMERESGKPVAVVAVVTEPRFTQRYREYLQRQKLFDTQHRVEKMPDGSVALPVLGETLPEQHLQELRNRVAPGSPCMLTQLPDPVPSKRAQGCSPAQKLCLEVSRWVEGRGVKWSAELEADLPRSWQRHGNLLLLSEDCFQAKQWKNLGPELWETVALALGVQRLAKRGRVSPDGTRTPAVTLLLGDHGWVEHVDNGIRYKFDVTQCMFSFGNITEKLRVASLSCAGEVLVDLYAGIGYFTLPFLVHAGAAFVHACEWNPHAVVALRNNLEINGVADRCQIHFGDNRKLKLSNIADRVILGLIPSSEEGWPIACQVLRQDAGGILHIHQNVESFPGKNLQALGVSKVEKEHWLYPQQITTNQWKNGATRDSRGKMLSPATKPEWQRWAESAETRIATLLQQVHGKPWKTQILHIQPVKSYAPHVDHIVLDLECCPCPSVG
Działania biochem./fizjol.
Gen TRMT12 (homolog metylotransferazy tRNA 12) ulega amplifikacji i nadekspresji w raku piersi. Enzym ten jest odpowiedzialny za katalizowanie trzeciego etapu szlaku biosyntezy wybutozyny. W nowotworach nadmierna regulacja tego genu prowadzi do zaburzenia funkcji białka SMG1, które jest częścią szlaku rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD). W ten sposób może przyczyniać się do ucieczki uszkodzonego DNA z punktów kontrolnych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromosome 8 BAC array comparative genomic hybridization and expression analysis identify amplification and overexpression of TRMT12 in breast cancer.
Rodriguez V et al
Genes Chromosomes Cancer, 46(7), 694-707 (2007)
TRMT12 overexpression in cancer cells affects the cell cycle and the nonsense mediated decay pathways by regulating the SMG-1 kinase, a member of the PIKK family of kinases.
Rodriguez V et al
Cancer Research, 69(9), 2486-2486 (2009)