Kluczowe dokumenty
SAB1409445
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PI3 antibody produced in mouse
clone 2G20, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ESI, MGC13613, SKALP, WAP3, WFDC14, cement
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G20, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PI3(5266)
Opis ogólny
Gen ten koduje inhibitor specyficzny dla elastazy, który działa jako peptyd przeciwdrobnoustrojowy przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym. Białko zawiera domenę czterosiarczkowego rdzenia typu WAP (WFDC), a zatem jest członkiem rodziny domen WFDC. Większość członków genu WFDC jest zlokalizowana na chromosomie 20q12-q13 w dwóch klastrach: centromerycznym i telomerycznym. Ten gen należy do klastra centromerycznego. Ekspresja tego genu jest stymulowana przez bakteryjne lipopolisacharydy i cytokiny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PI3 (AAH10952, 1 a.a. ~ 117 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRASSFLIVVVFLIAGTLVLEAAVTGVPVKGQDTVKGRVPFNGQDPVKGQVSVKGQDKVKAQEPVKGPVSTKPGSCPIILIRCAMLNPPNRCLKDTDCPGIKKCCEGSCGMACFVPQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)