Kluczowe dokumenty
SAB1409379
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP2A1 antibody produced in mouse
clone 2C9, ascites fluid, solution
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C9, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2A1(487)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z SERCA Ca(2+)-ATPaz, które są wewnątrzkomórkowymi pompami zlokalizowanymi w siateczce sarkoplazmatycznej lub endoplazmatycznej komórek mięśniowych. Enzym ten katalizuje hydrolizę ATP połączoną z translokacją wapnia z cytozolu do światła siateczki sarkoplazmatycznej i bierze udział w pobudzeniu i skurczu mięśni. Mutacje w tym genie powodują niektóre autosomalne recesywne formy choroby Brody'ego, charakteryzujące się rosnącym upośledzeniem rozluźnienia mięśni podczas ćwiczeń. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP2A1 (NP_775293, 522 a.a. ~ 612 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IDRCNYVRVGTTRVPLTGPVKEKIMAVIKEWGTGRDTLRCLALATRDTPPKREEMVLDDSARFLEYETDLTFVGVVGMLDPPRKEVTGSIQ
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)