Kluczowe dokumenty
SAB1409367
Sigma-Aldrich
Anti-NFIL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E4BP4, IL3BP1, NF-IL3A, NFIL3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFIL3(4783)
Opis ogólny
Ekspresja interleukiny-3 (IL3; MIM 147740) jest ograniczona do aktywowanych limfocytów T, komórek naturalnych zabójców (NK) i linii komórek tucznych. Inicjacja transkrypcji zależy od zdolności aktywacyjnej specyficznych czynników białkowych, takich jak NFIL3, które wiążą się z regionami regulatorowymi genu, zwykle przed miejscem rozpoczęcia transkrypcji (Zhang et al., 1995 [PubMed 7565758]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NFIL3 (NP_005375.2, 1 a.a. ~ 462 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MQLRKMQTVKKEQASLDASSNVDKMMVLNSALTEVSEDSTTGEELLLSEGSVGKNKSSACRRKREFIPDEKKDAMYWEKRRKNNEAAKRSREKRRLNDLVLENKLIALGEENATLKAELLSLKLKFGLISSTAYAQEIQKLSNSTAVYFQDYQTSKSNVSSFVDEHEPSMVSSSCISVIKHSPQSSLSDVSEVSSVEHTQESSVQGSCRSPENKFQIIKQEPMELESYTREPRDDRGSYTASIYQNYMGNSFSGYSHSPPLLQVNRSSSNSPRTSETDDGVVGKSSDGEDEQQVPKGPIHSPVELKHVHATVVKVPEVNSSALPHKLRIKAKAMQIKVEAFDNEFEATQKLSSPIDMTSKRHFELEKHSAPSMVHSSLTPFSVQVTNIQDWSLKSEHWHQKELSGKTQNSFKTGVVEMKDSGYKVSDPENLYLKQGIANLSAEVVSLKRLIATQPISASDSG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)