Kluczowe dokumenty
SAB1409330
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSI1 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSI1(4440)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające dwa konserwowane tandemowe motywy rozpoznawania RNA. Podobne białka u innych gatunków funkcjonują jako białka wiążące RNA i odgrywają główną rolę w potranskrypcyjnej regulacji genów. Ekspresja tego genu została skorelowana ze stopniem złośliwości i aktywnością proliferacyjną w glejakach i czerniakach. Pseudogen dla tego genu znajduje się na chromosomie 11q13. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
MSI1 (NP_002433, 1 a.a. ~ 87 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
METDAPQPGL ASPDSPHDPC KMFIGGLSWQ TTQEGLREYF GQFGE VKECL VMRDPLTKRS RGFGFVTFMD QAGVDKVLAQ SRHELDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)