Merck
SAB1409320
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MOCS2 antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MCBPE, MOCO1, MOCS2A, MOCS2B, MPTS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MOCS2(4338)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Eukaryotic molybdoenzymes use a unique molybdenum cofactor (MoCo) consisting of a pterin, termed molybdopterin, and the catalytically active metal molybdenum. MoCo is synthesized from precursor Z by the heterodimeric enzyme molybdopterin synthase. The large and small subunits of molybdopterin synthase are both encoded from this gene by overlapping open reading frames. The proteins were initially thought to be encoded from a bicistronic transcript. They are now thought to be encoded from monocistronic transcripts. Alternatively spliced transcripts have been found for this locus that encode the large and small subunits. (provided by RefSeq)
Immunogen
MOCS2 (NP_789776.1, 1 a.a. ~ 88 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVPLCQVEVLYFAKSAEITGVRSETISVPQEIKALQLWKEIETRHPGLADVRNQIIFAVRQEYVELGDQLLVLQPGDEIAVIPPISGG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3