Kluczowe dokumenty
SAB1409315
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K4 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ42439, KIAA0213, MAPKK4, MEKK4, MTK1, PRO0412
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K4(4216)
Opis ogólny
Centralnym rdzeniem każdego szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) jest konserwowana kaskada 3 kinaz białkowych: aktywowana kinaza MAPK (MAPKK) fosforyluje i aktywuje specyficzną kinazę MAPK (MAPKK), która następnie aktywuje specyficzną kinazę MAPK. Podczas gdy MAPK ERK są aktywowane przez stymulację mitogenną, MAPK CSBP2 i JNK są aktywowane przez stresy środowiskowe, takie jak szok osmotyczny, promieniowanie UV, stres związany z raną i czynniki zapalne. Gen ten koduje MAPKK, białko MEKK4, zwane również MTK1. Białko to zawiera domenę katalityczną kinazy białkowej na C-końcu. N-końcowa domena niekinazowa może zawierać domenę regulatorową. Ekspresja MEKK4 w komórkach ssaków aktywowała szlaki CSBP2 i JNK MAPK, ale nie szlak ERK. Badania kinaz in vitro wykazały, że rekombinowany MEKK4 może specyficznie fosforylować i aktywować PRKMK6 i SERK1, MAPKK, które aktywują odpowiednio CSBP2 i JNK, ale nie może fosforylować PRKMK1, MAPKK, który aktywuje ERK. MEKK4 jest głównym mediatorem stresów środowiskowych, które aktywują szlak MAPK CSBP2 i mniejszym mediatorem szlaku JNK. Opisano dwa alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAP3K4 (NP_005913, 1201 a.a. ~ 1300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AASRPSPSGGDSVLPKSISSAHDTRGSSVPENDRLASIAAELQFRSLSRHSSPTEERDEPAYPRGDSSGSTRRSWELRTLISQSKDTASKLGPIEAIQKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)