Kluczowe dokumenty
SAB1409279
Sigma-Aldrich
Anti-LAMB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLM, MGC142015
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 198.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMB1(3912)
Opis ogólny
Lamininy, rodzina glikoprotein macierzy zewnątrzkomórkowej, są głównym niekolagenowym składnikiem błon podstawnych. Są one zaangażowane w wiele różnych procesów biologicznych, w tym adhezję komórek, różnicowanie, migrację, sygnalizację, wzrost neurytów i przerzuty. Lamininy składają się z 3 nieidentycznych łańcuchów: lamininy alfa, beta i gamma (dawniej odpowiednio A, B1 i B2) i tworzą strukturę krzyżową składającą się z 3 krótkich ramion, z których każde jest utworzone przez inny łańcuch, oraz długiego ramienia złożonego ze wszystkich 3 łańcuchów. Każdy łańcuch lamininy jest białkiem wielodomenowym kodowanym przez odrębny gen. Opisano kilka izoform każdego łańcucha. Różne izomery łańcuchów alfa, beta i gamma łączą się, dając początek różnym heterotrimerycznym izoformom lamininy, które są oznaczone cyframi arabskimi w kolejności ich odkrycia, tj. heterotrimer alfa1beta1gamma1 to laminina 1. Funkcje biologiczne różnych łańcuchów i cząsteczek trimerów są w dużej mierze nieznane, ale wykazano, że niektóre łańcuchy różnią się pod względem rozmieszczenia w tkankach, prawdopodobnie odzwierciedlając różne funkcje in vivo. Gen ten koduje izoformę beta łańcucha lamininy, beta 1. Łańcuch beta 1 ma 7 strukturalnie odrębnych domen, które dzieli z innymi izomerami łańcucha beta. C-końcowy region spiralny zawierający domeny I i II jest oddzielony domeną alfa, domeny III i V zawierają kilka powtórzeń podobnych do EGF, a domeny IV i VI mają konformację kulistą. Laminina beta 1 ulega ekspresji w większości tkanek wytwarzających błony podstawne i jest jednym z 3 łańcuchów tworzących lamininę 1, pierwszą lamininę wyizolowaną z guza Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Sekwencja w łańcuchu beta 1, która jest zaangażowana w przyłączanie komórek, chemotaksję i wiązanie z receptorem lamininy, została zidentyfikowana i wykazano, że ma zdolność hamowania przerzutów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LAMB1 (NP_002282.1, 1 a.a. ~ 1786 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGLLQLLAFSFLALCRARVRAQEPEFSYGCAEGSCYPATGDLLIGRAQKLSVTSTCGLHKPEPYCIVSHLQEDKKCFICNSQDPYHETLNPDSHLIENVVTTFAPNRLKIWWQSENGVENVTIQLDLEAEFHFTHLIMTFKTFRPAAMLIERSSDFGKTWGVYRYFAYDCEASFPGISTGPMKKVDDIICDSRYSDIEPSTEGEVIFRALDPAFKIEDPYSPRIQNLLKITNLRIKFVKLHTLGDNLLDSRMEIREKYYYAVYDMVVRGNCFCYGHASECAPVDGFNEEVEGMVHGHCMCRHNTKGLNCELCMDFYHDLPWRPAEGRNSNACKKCNCNEHSISCHFDMAVYLATGNVSGGVCDDCQHNTMGRNCEQCKPFYYQHPERDIRDPNFCERCTCDPAGSQNEGICDSYTDFSTGLIAGQCRCKLNVEGEHCDVCKEGFYDLSSEDPFGCKSCACNPLGTIPGGNPCDSETGHCYCKRLVTGQHCDQCLPEHWGLSNDLDGCRPCDCDLGGALNNSCFAESGQCSCRPHMIGRQCNEVEPGYYFATLDHYLYEAEEANLGPGVSIVERQYIQDRIPSWTGAGFVRVPEGAYLEFFIDNIPYSMEYDILIRYEPQLPDHWEKAVITVQRPGRIPTSSRCGNTIPDDDNQVVSLSPGSRYVVLPRPVCFEKGTNYTVRLELPQYTSSDSDVESPYTLIDSLVLMPYCKSLDIFTVGGSGDGVVTNSAWETFQRYRCLENSRSVVKTPMTDVCRNIIFSISALLHQTGLACECDPQGSLSSVCDPNGGQCQCRPNVVGRTCNRCAPGTFGFGPSGCKPCECHLQGSVNAFCNPVTGQCHCFQGVYARQCDRCLPGHWGFPSCQPCQCNGHADDCDPVTGECLNCQDYTMGHNCERCLAGYYGDPIIGSGDHCRPCPCPDGPDSGRQFARSCYQDPVTLQLACVCDPGYIGSRCDDCASGYFGNPSEVGGSCQPCQCHNNIDTTDPE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)